missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gr-1/Ly-6G Antibody (1A8) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7079000 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18129369 0.025 mg 25 microgramos
18178519 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18129369 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP253131SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Gr-1/Ly-6G Monoclonal specifically detects Gr-1/Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Gr-1/Ly-6G
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1A8
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C6orf23, G6D, LY6-D, LY6G6D, lymphocyte antigen 6 family member G6D, MEGT1, NG25
Símbolos de los genes Ly6g
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Ly-6G transfected EL-4J cell line.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58530
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.