missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ID de gen (Entrez) | 2875 |
| Símbolo de gen | GPT |
| Cantidad | 100 ensayos |
| Sinónimo | AAT1alanine aminotransferase 1, ALT1, ALT1EC 2.6.1.2, Glutamate pyruvate transaminase 1, glutamic-alanine transaminase 1, Glutamic--alanine transaminase 1, glutamic-pyruvate transaminase (alanine aminotransferase), Glutamic--pyruvic transaminase 1, GPT1GPT 1 |
| Categoría de investigación | metabolism |
| Especie | Non-species specific |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?