missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPRC5D Antibody (10), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 30026730 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30026730 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30026730

Marca: Novus Biologicals NBP326099C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPRC5D Monoclonal antibody specifically detects GPRC5D in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPRC5D
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 10
Conjugado DyLight 650
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G protein-coupled receptor, family C, group 5, member D, G-protein coupled receptor family C group 5 member D, MGC129713, MGC129714, orphan G-protein coupled receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human GPRC5D.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.