missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
GPRC5B Monoclonal antibody specifically detects GPRC5B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GPRC5B |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 575926 |
| Conjugado | Janelia Fluor 549 |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | G protein-coupled receptor, family C, group 1, member B, G protein-coupled receptor, family C, group 5, member B, RAIG-2A-69G12.1, RAIG2G-protein coupled receptor family C group 5 member B, retinoic acid responsive gene protein, Retinoic acid-induced gene 2 protein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GPRC5B, Accession # Q9NZH0 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?