missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPRC5A/RAI3 Antibody (481906), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18622154 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18622154 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18622154 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5239P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPRC5A/RAI3 Monoclonal antibody specifically detects GPRC5A/RAI3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPRC5A/RAI3
Aplicaciones Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 481906
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen G protein-coupled receptor, family C, group 5, member A, GPCR5A, Orphan G-protein-coupling receptor PEIG-1, RAI3G-protein coupled receptor family C group 5 member A, RAIG1RAIG-1, retinoic acid induced 3, retinoic acid responsive, Retinoic acid-induced gene 1 protein, retinoic acid-induced protein 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GPRC5A, Met1-Ser357, Accession # Q8NFJ5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9052
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.