Learn More
GPR97 Antibody (2435C) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Código de producto. 18543015 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18543015 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18543015
Marca: Novus Biologicals FAB10097X
Rabbit Monoclonal Antibody
GPR97 Monoclonal antibody specifically detects GPR97 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR97
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2435C
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G protein-coupled receptor 97, Pb99, PGR26G-protein coupled receptor PGR26, probable G-protein coupled receptor 97
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-transfected human GPR97, Met1-Leu249, Accession # Q86Y34
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 222487
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG