missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR84 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588389 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588389 0.05 mL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588389 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NLS343

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR84 Polyclonal antibody specifically detects GPR84 in Human, Equine, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR84
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 10-13 μg/mL
Formulación PBS
Alias de gen EX33Inflammation-related G-protein coupled receptor EX33, G protein-coupled receptor 84, GPCR4, G-protein coupled receptor 84, inflammation-related G protein-coupled receptor EX33
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 19 amino acid peptide from 2nd extracellular domain of human GPR84.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53831
Especies diana Human, Equine, Monkey
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.