missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR74/NPFFR2 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18566492 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18566492 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18566492 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300169APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR74/NPFFR2 Polyclonal antibody specifically detects GPR74/NPFFR2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR74/NPFFR2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen GPR74G protein-coupled receptor 74, G-protein coupled receptor 74, neuropeptide FF 2, neuropeptide FF receptor 2, Neuropeptide G-protein coupled receptor, NPFF2G-protein coupled receptor HLWAR77, NPGPRHLWAR77
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno N terminal sequence MNEKWDTNSSENWHPI and the C terminal sequence ELVMEELKETTNSSEI of the human NPFF2 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10886
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.