missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR56 Antibody (776123) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167910 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30167910 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30167910 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4636JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPR56 Monoclonal antibody specifically detects GPR56 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR56
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 776123
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BFPP, G protein-coupled receptor 56,7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1, Protein TM7XN1, TM7LN4G-protein coupled receptor 56, TM7XN1DKFZp781L1398
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human GPR56, Met1-Val342, Accession # Q9Y653
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9289
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.