missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR4 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Especificaciones

Antígeno GPR4
Concentración 550 μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Formulario Liquid
Especie del huésped Rabbit
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18016675
Ver documentos
Proteintech
28232-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
18005605
Ver documentos
Proteintech
28232-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The GPR4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GPR4. This antibody recognizes human, mouse antigen. The GPR4 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.

Especificaciones

Especificaciones

GPR4
Immunohistochemistry, ELISA
Rabbit
2828
IgG
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
550 μg/mL
Liquid
Human, Mouse
G protein coupled receptor 19, G protein coupled receptor 4, GPR19, GPR4
Primary
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.