missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR4 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 18005605 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18005605 150 μL 150 microlitros
18016675 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18005605

Marca: Proteintech 282321AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The GPR4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GPR4. This antibody recognizes human, mouse antigen. The GPR4 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno GPR4
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Concentración 550 μg/mL
Símbolos de los genes G protein coupled receptor 19, G protein coupled receptor 4, GPR19, GPR4
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2828
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.