missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR39 Antibody (189702), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583988 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583988 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583988 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3348MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPR39 Monoclonal antibody specifically detects GPR39 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR39
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 189702
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G protein-coupled receptor 39, G-protein coupled receptor 39, MGC149541
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GPR39, Met1-Val453, Accession # BAG37409
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2863
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.