Learn More
GPR37L1 Antibody (444532) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30164683 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30164683 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30164683 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4449JF669
Mouse Monoclonal Antibody
GPR37L1 Monoclonal antibody specifically detects GPR37L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR37L1
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 444532
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen endothelin B receptor-like protein 2, ET(B)R-LP-2, ETBRLP2, ETBR-LP-2endothelin type b receptor-like protein 2, G protein-coupled receptor 37 like 1, G-protein coupled receptor 37 like 1, G-protein coupled receptor 37-like 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GPR37L1, Accession # O60883
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9283
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a