missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR37L1 Antibody (444532), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18675193 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18675193 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18675193

Marca: Novus Biologicals FAB4449F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPR37L1 Monoclonal antibody specifically detects GPR37L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR37L1
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 444532
Conjugado FITC
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen endothelin B receptor-like protein 2, ET(B)R-LP-2, ETBRLP2, ETBR-LP-2endothelin type b receptor-like protein 2, G protein-coupled receptor 37 like 1, G-protein coupled receptor 37 like 1, G-protein coupled receptor 37-like 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GPR37L1, Accession # O60883
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9283
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.