missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR158 Antibody (1027604) [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 18668163 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18668163 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18668163 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10286H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPR158 Monoclonal antibody specifically detects GPR158 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR158
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1027604
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen G protein-coupled receptor 158, KIAA1136FLJ37801, probable G-protein coupled receptor 158, RP11-59G22.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell HEK293-derived human GPR158 protein, Ala24-Gln411, Accession # Q5T848
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57512
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.