missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR155 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18200944 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18200944 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18200944

Marca: Novus Biologicals NBP150625R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR155 Polyclonal specifically detects GPR155 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR155
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q7Z3F1
Alias de gen DEP.7, DEPDC3, FLJ31819, FLJ39346, G protein-coupled receptor 155, integral membrane protein GPR155, PGR22G-protein coupled receptor PGR22
Símbolos de los genes GPR155
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human GPR155 protein (between residues 500-600) [UniProt Q7Z3F1]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Lines
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151556
Especificidad de la prueba Human. Immunogen sequence has 86% identity to mouse.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.