Learn More
GPR137 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200075038 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18649515 25 μL 25 microlitros
18176418 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18649515
Marca: Novus Biologicals NBP23897625ul
Rabbit Polyclonal Antibody
GPR137 Polyclonal specifically detects GPR137 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR137
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96N19
Alias de gen C11orf4, C11orf4GPR137ATM7SF1L1Transmembrane 7 superfamily member 1-like 1 protein, G protein-coupled receptor 137, GPR137A, integral membrane protein GPR137, TM7SF1L1
Símbolos de los genes GPR137
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LLAQDPGGRGYPLLWPAPCCSCHSELVP
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56834
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG