missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
GPR111 Monoclonal antibody specifically detects GPR111 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GPR111 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 594522 |
| Conjugado | DyLight 488 |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | G protein-coupled receptor 111 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human GPR111, Cys19-Lys375, Accession # Q8IZF7 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?