missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Especificaciones

Antígeno GPD2
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16807074
Ver documentos
Proteintech
17219-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16897064
Ver documentos
Proteintech
17219-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Mitochondrial glycerophosphate dehydrogenase (EC 1.1.99.5), or GPD2, is located on the outer surface of the inner mitochondrial membrane and catalyzes the unidirectional conversion of glycerol-3-phosphate (G-3-P) to dihydroxyacetone phosphate (DHAP) with concomitant reduction of the enzyme-bound FAD. Together with a cytosolic NAD-linked GPD (GPD1; MIM 138420), GPD2 forms the glycerol phosphate shuttle, which uses the interconversion of G-3-P and DHAP to transfer reducing equivalents into mitochondria, resulting in the reoxidation of NADH formed during glycolysis.
Especificaciones

Especificaciones

GPD2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P35571, P43304, Q64521
14571, 25062, 2820
GPD2 Fusion Protein Ag11036
Primary
-20°C
GPD2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GDH2, GPD M, GPD2, GPDH M, GPDM, mGPDH, mtGPD
Gpd2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado