missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Mitochondrial glycerophosphate dehydrogenase (EC 1.1.99.5), or GPD2, is located on the outer surface of the inner mitochondrial membrane and catalyzes the unidirectional conversion of glycerol-3-phosphate (G-3-P) to dihydroxyacetone phosphate (DHAP) with concomitant reduction of the enzyme-bound FAD. Together with a cytosolic NAD-linked GPD (GPD1; MIM 138420), GPD2 forms the glycerol phosphate shuttle, which uses the interconversion of G-3-P and DHAP to transfer reducing equivalents into mitochondria, resulting in the reoxidation of NADH formed during glycolysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GPD2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | GPD2 |
| N.º de referencia del gen | P35571, P43304, Q64521 |
| Alias de gen | GDH2, GPD M, GPD2, GPDH M, GPDM, mGPDH, mtGPD |
| Símbolos de los genes | Gpd2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?