missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gp96/HSP90B1/GRP94 Antibody (HSP90B1/1192), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582676 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18582676 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18582676

Marca: Novus Biologicals NBP311548AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

gp96/HSP90B1/GRP94 Monoclonal antibody specifically detects gp96/HSP90B1/GRP94 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno gp96/HSP90B1/GRP94
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HSP90B1/1192
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 94 kDa glucose-regulated protein, endothelial cell (HBMEC) glycoprotein, glucose regulated protein, 94 kDa, GP96ECGP, GRP-94, GRP94gp96 homolog, Heat shock protein 90 kDa beta member 1, heat shock protein 90kDa beta (Grp94), member 1, TRA1endoplasmin, tumor rejection antigen (gp96) 1, Tumor rejection antigen 1, Tumor rejection antigen-1 (gp96)
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant full-length human gp96/HSP90B1/GRP94 protein (Uniprot: P14625)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cellular Markers, Cytokine Research, ER Markers, Golgi Apparatus Markers, Hypoxia, Immunology, Membrane Trafficking and Chaperones, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7184
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.