missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
gp96/HSP90B1/GRP94 Antibody (CL2647) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
gp96/HSP90B1/GRP94 Monoclonal antibody specifically detects gp96/HSP90B1/GRP94 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | gp96/HSP90B1/GRP94 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL2647 |
| Conjugado | mFluor Violet 500 SE |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | 94 kDa glucose-regulated protein, endothelial cell (HBMEC) glycoprotein, glucose regulated protein, 94 kDa, GP96ECGP, GRP-94, GRP94gp96 homolog, Heat shock protein 90 kDa beta member 1, heat shock protein 90kDa beta (Grp94), member 1, TRA1endoplasmin, tumor rejection antigen (gp96) 1, Tumor rejection antigen 1, Tumor rejection antigen-1 (gp96) |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P14625, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?