missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GP2 Antibody (GP2/3416), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18512642 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18512642 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18512642 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308216AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GP2 Monoclonal antibody specifically detects GP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GP2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GP2/3416
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp779K0533, glycoprotein 2 (zymogen granule membrane), pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein GP2, pancreatic zymogen granule membrane associated protein GP2, Pancreatic zymogen granule membrane protein GP-2, ZAP75
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human GP2 protein (around aa 35-179) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P55259)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2813
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.