missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GP2 Antibody (GP2/1803), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18210138 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18210138 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18210138

Marca: Novus Biologicals NBP275781AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GP2 Monoclonal specifically detects GP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GP2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GP2/1803
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp779K0533, glycoprotein 2 (zymogen granule membrane), pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein GP2, pancreatic zymogen granule membrane associated protein GP2, Pancreatic zymogen granule membrane protein GP-2, ZAP75
Símbolos de los genes GP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human GP2 protein (around aa 35-179) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P55259)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba GP2 (glycoprotein 2), also known as ZAP75, is a 537 amino acid secreted protein. It is an integral membrane protein that is secreted from intracellular zymogen granules and associates with the plasma membrane via glycosylphosphatidylinositol (GPI) linkage. GP2 is cleaved and then released into the pancreatic duct along with exocrine secretions. GP2 binds pathogens such as enterobacteria, thereby playing an important role in the innate immune response. The C-terminus of this protein is related to the C-terminus of the protein encoded by the neighboring gene, uromodulin (UMOD). GP2 is also expressed on the apical plasma membrane of specialized microfold (M) cells among enterocytes and serves as a transcytotic receptor for mucosal antigens. M cells are considered a promising target for oral vaccination against various infectious diseases.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.