missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gp130/CD130 Antibody (MM0318-9X23), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18063778 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18063778 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18063778 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212344F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

gp130/CD130 Monoclonal specifically detects gp130/CD130 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno gp130/CD130
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MM0318-9X23
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD130, CD130 antigen, CDw130, DKFZp564F053, gp130, gp130 of the rheumatoid arthritis antigenic peptide-bearing soluble form, IL-6 receptor subunit beta, IL-6R subunit beta, IL-6RB, IL-6R-beta, interleukin 6 signal transducer (gp130, oncostatin M receptor), interleukin receptor beta chain, interleukin-6 receptor subunit beta, Interleukin-6 signal transducer, Membrane glycoprotein 130, membrane glycoprotein gp130, Oncostatin-M receptor subunit alpha
Símbolos de los genes IL6ST
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant gp130/CD130
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3572
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.