Learn More
gp130/CD130 Antibody (125623), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30146183 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30146183 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30146183 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4681CL1
Rat Monoclonal Antibody
gp130/CD130 Monoclonal antibody specifically detects gp130/CD130 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno gp130/CD130
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 125623
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD130, CD130 antigen, CDw130, DKFZp564F053, gp130, gp130 of the rheumatoid arthritis antigenic peptide-bearing soluble form, IL-6 receptor subunit beta, IL-6R subunit beta, IL-6RB, IL-6R-beta, interleukin 6 signal transducer (gp130, oncostatin M receptor), interleukin receptor beta chain, interleukin-6 receptor subunit beta, Interleukin-6 signal transducer, Membrane glycoprotein 130, membrane glycoprotein gp130, Oncostatin-M receptor subunit alpha
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse gp130, Gln23-Glu617 (predicted), Accession # Q6PDI9
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3572
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a