Learn More
Gosselin™ Recipiente recto de polipropileno con tapón de rosca
Descripción
Diseñado para la recogida de muestras, el almacenamiento y el transporte a laboratorios.
- Tapón de polieteretercetona
- Tapón de rosca a pruebas de fuga
- Versiones estériles o no estériles disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida de muestras |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 380/paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Color del tapón | Azul |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Forma | Cilíndrico |
| Mostrar más |