Learn More
Corning™ Recipientes rectos de polipropileno estériles con tapones de polietileno
Descripción
- Polipropileno moldeado por inyección
- Tapón de rosca de polietileno rojo a prueba de fugas
- Esterilidad garantizada 10-3
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Capacidad (imperial) | 2,02 oz |
| Color | Clear |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Color del tapón | Rojo |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Material del cierre | Polietileno |
| Diámetro (métrico) | 33 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca a prueba de fugas |