missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Golgi Glycoprotein 1/GLG1 Antibody (GLG1/7174R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18568808 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 594
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18568808 0.1 mL, Alexa Fluor 594
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18568808 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320874AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Golgi Glycoprotein 1/GLG1 Monoclonal antibody specifically detects Golgi Glycoprotein 1/GLG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Golgi Glycoprotein 1/GLG1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon GLG1/7174R
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CFR1, CFR-1, cysteine-rich fibroblast growth factor receptor, DKFZp686L08213, E-selectin ligand 1, ESL1, ESL-1, FLJ23319, FLJ23967, FLJ32797, Golgi apparatus protein 1, golgi glycoprotein 1, golgi sialoglycoprotein MG-160, MG160, MG-160
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Golgi Glycoprotein 1/GLG1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2734
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.