missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Golgi Glycoprotein 1/GLG1 Antibody (GLG1/4830), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18671215 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18671215 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18671215

Marca: Novus Biologicals NBP320872PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Golgi Glycoprotein 1/GLG1 Monoclonal antibody specifically detects Golgi Glycoprotein 1/GLG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Golgi Glycoprotein 1/GLG1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon GLG1/4830
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CFR1, CFR-1, cysteine-rich fibroblast growth factor receptor, DKFZp686L08213, E-selectin ligand 1, ESL1, ESL-1, FLJ23319, FLJ23967, FLJ32797, Golgi apparatus protein 1, golgi glycoprotein 1, golgi sialoglycoprotein MG-160, MG160, MG-160
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Golgi Glycoprotein 1/GLG1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2734
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.