missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Golgi Complex Rabbit anti-Human, Clone: GLG1/2829R, Novus Biologicals™

Código de producto. 18670288 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18670288 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18670288 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307278100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Golgi Complex Monoclonal specifically detects Golgi Complex in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Golgi Complex
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GLG1/2829R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SU-DHL-1 large cell lymphoma cells.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.