missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Golgi Complex Antibody (SPM581), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18499381 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18499381 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18499381

Marca: Novus Biologicals NBP234813PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Golgi Complex Monoclonal antibody specifically detects Golgi Complex in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Golgi Complex
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM581
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen AI593353, AW537898, CFR, CFR1, CFR-1, ESL1, ESL-1, GLG1, MG160, MG-160, Selel
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SU-DHL-1 large cell lymphoma cells.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.