missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Golgi Complex Antibody (GLG1/2829R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583830 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18583830 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583830

Marca: Novus Biologicals NBP308396AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Golgi Complex Monoclonal antibody specifically detects Golgi Complex in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Golgi Complex
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GLG1/2829R
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AI593353;AW537898;CFR;CFR1;CFR-1;ESL1;ESL-1;GLG1;MG160;MG-160;Selel
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Golgi Complex protein (Uniprot: Q92896)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.