missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GOLGB1/Giantin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18156065 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18156065 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18156065

Marca: Novus Biologicals NBP222323

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GOLGB1/Giantin Polyclonal specifically detects GOLGB1/Giantin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GOLGB1/Giantin
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:10000, Immunoprecipitation 2 - 10 ug/mg
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_004478.3
Alias de gen 372 kDa Golgi complex-associated protein, GCP, GCP372GIANTIN, giantin, golgi autoantigen, golgin subfamily b, macrogolgin (with transmembrane signal)1,macrogolgin, golgi integral membrane protein 1, golgin B1, golgin B1, golgi integral membrane protein, Golgin subfamily B member 1, GOLIM1, Macrogolgin
Símbolos de los genes GOLGB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1975 to 2025 of human Golgin B1 using the numbering given in entry NP_004478.3 (GeneID 2804).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2804
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.