Learn More
Solución estándar de plasma de oro, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
367.00€ - 1498.00€
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Au |
Peso molecular (g/mol) | 196.97 |
Número MDL | MFCD00003436 |
Clave InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nombre IUPAC | oro |
SMILES | [Au] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11322318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014392.AD |
50 mL |
367.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11312318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014392.AE |
100 mL |
542.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11400430
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014392.AP |
500 mL |
1498.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descrizione
Gold, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Au | |
MFCD00003436 | |
23985 | |
oro |
Specifica
Gold | |
Au | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
oro | |
23985 | |
Characteristic | |
Líquida |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Immiscible with water |
Sicurezza e movimentazione
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8, grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only