Learn More
Nanovarillas de oro, 9-15 nm de diámetro x 46-56 nm de longitud, dispersión en agua, absorción de 800 nm absorción, con carga negativa
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold nanorods |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 9 to 15nm dia. x 46 to 56nm length, dispersion in water, 800nm Absorption, negatively charged |
Punto de ebullición | >60°C (decomposition) |
Cantidad | 100 mL |
Olor | Odorless |
Formulario | Líquido |