Learn More
Nanopartículas de oro, 300 nm, suministradas en 0,1 mM PBS, 95 %
172.00€ - 661.00€
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC gold
SMILES [Au]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15470737
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67400.AC
25 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15480737
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67400.AE
100 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Para el desarrollo de conjugados de oro de péptidos y proteínas para su uso en aplicaciones como transferencia, microscopía y TEM
Especificaciones
7440-57-5
196.97
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificaciones
Gold nanoparticles
supplied in 0.1mM PBS
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.97
CHEBI:30050
300nm
Líquido
Rosa a rojo
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
95%
Light sensitive
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : De 2 °C a 8 °C
Recommended Storage : Mantener frío