missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goblet Cells Antibody (FIS 3G12/3), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18741511 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18741511 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18741511

Marca: Novus Biologicals NBP250414MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Goblet Cells Monoclonal antibody specifically detects Goblet Cells in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Goblet Cells
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon FIS 3G12/3
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Lysate of fish gut intestine
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.