missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Rat IgG1 Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30228313 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30228313 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30228313

Marca: Novus Biologicals NBP268483PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IgG1 Polyclonal antibody specifically detects IgG1 in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Rat IgG1
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.