missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 488 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Código de producto. 18795363 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18795363 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18795363 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP172944

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot 1:10000-1:25000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:20000
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Rabbit IgG whole molecule
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This antibody was pre-adsorbed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rat, and Sheep Serum Proteins. No reaction was observed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rat and Sheep Serum Proteins. This antibody will react with heavy chains of rabbit IgG and with light chains of most rabbit immunoglobulins.
Reconstitución Reconstitute with 100 ul deionized water (or equivalent).
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.