missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Porcine IgA Heavy Chain Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgA Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgA Heavy Chain in Porcine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgA Heavy Chain |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000- 1:30000, ELISA 1:1000-1:30000, Immunohistochemistry 1:200-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:2000 |
| Alias de gen | Immunoglobulin A |
| Símbolos de los genes | IGHA1 |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Pig IgA |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?