missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Mouse IgG2b Secondary Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 30228269 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30228269 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30228269 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP268512C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IgG2b Polyclonal antibody specifically detects IgG2b in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG2b
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse IgG2b paraproteins
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.