Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG (H+L) |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Dilución | Western Blot 1:5000 - 1:50000, ELISA 1:10000-1:100000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:5000 |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Mouse IgG-heavy and light chain |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 1 mL |
| Mostrar más |
For Research Use Only