Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18710864 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
18710864 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18710864 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB7539
Goat Polyclonal Antibody has been used in 18 publications
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado HRP
Dilución Western Blot 1:5000-1:50000, ELISA 1:10000-1:1000000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:500
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse IgG-heavy and light chain
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba By immunoelectrophoresis and ELISA this reacts specifically with mouse IgG and with light chains common to other mouse immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only