Learn More
Conjugado de anticuerpos secundarios unidos a flúor de cabra anti-IgG de ratón, Cytiva
Tienda Cytiva ProductosDescripción
- Anticuerpo específico de lespecie suministrado en 10 mg/ml de BSA
- Sólido liofilizado en solución salina tamponada con fosfato pH 7,2, que contiene 1 %(p/v) de albúmina sérica bovina y un 0,01 %(p/v) de azida sódica
- Fuente: Cabra
- Inmunógeno: IgG de ratón, molécula completa
- Ofrece resultados cuantitativos
- Color: Blanco
Aplicaciones:
Inmunodetección, hibridación in situ, citometría
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Los anticuerpos se suministran con directrices de dilución para las aplicaciones pertinentes. |
| Concentración | 1 mg/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Las diluciones óptimas dependerán de la aplicación. Se recomiendan las diluciones iniciales de 1:1000 para microscopía y 1:400 para citometría de flujo |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | IgG de ratón, ligado a Cy2 (de cabra) |
| Pureza | Este producto se preparó a partir de antisuero monoespecífico mediante cromatografía de inmunoafinidad utilizando IgG inmovilizada de ratón en gránulos de agarosa. A esto le siguieron múltiples adsorciones en fase sólida para eliminar la reactividad cruzada. Se observó un solo arco de precipitina |
| Solubilidad | Soluble en agua fría y agua caliente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Etiqueta o tinte | Cy-2 |
| Color | Blanco |
Seguridad y manipulación
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .