missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Mouse IgG Fc Secondary Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30230365 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30230365 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30230365 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP260664PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG Fc
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Goat anti-Mouse IgG Fc fragment Secondary Antibody was produced by repeated immunization with Mouse IgG F(c) fragment in goat.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.