missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Mouse IgG F(ab) Secondary Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30231096 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30231096 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30231096 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP268470DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IgG F(ab) Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG F(ab)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse IgG Fab fragments
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.