Learn More
Goat anti-Llama IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18714943 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
18714943 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18714943 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB7242
Goat Polyclonal Antibody has been used in 9 publications
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Llama samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado HRP
Dilución Western Blot 1:5000 - 1:50000, ELISA 1:10000-1:100000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:5000
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Llama IgG-heavy and light chain
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba By immunoelectrophoresis and ELISA this reacts specifically with llama IgG and with light chains common to other llama immunoglobulins. No was detected against non-immunoglobulin serum proteins. This may cross react with IgG from other species.
Especies diana Llama
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only