missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Human IgG/IgA/IgM/IgD (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18683027 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18683027 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18683027 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP269263

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IgG/IgA/IgM/IgD (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG/IgA/IgM/IgD (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG/IgA/IgM/IgD (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Dot Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Dot Blot
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.2)
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Highly purified IgG, and pools of homogenous IgA, IgM and IgD isolated from human serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Método de purificación Ion exchange chromatography
Cantidad 10 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Reconstitución Reconstitute by by adding 1 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.