Learn More
Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG (H+L) |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:2000-1:10000, Flow Cytometry, ELISA 1:25000-1:120000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Human IgG whole molecule |
| Método de purificación | Multi-step |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
For Research Use Only